Merck
05656
Sigma-Aldrich
N-[4-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluorooctyl)benzyloxycarbonyloxy] succinimide
≥97%
別名:
N-[4-(1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl)benzyloxycarbonyloxy]succinimide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H14F13NO5
CAS番号:
分子量:
595.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥97%
mp
113-118 °C
保管温度
−20°C
SMILES記法
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCc1ccc(COC(=O)ON2C(=O)CCC2=O)cc1
InChI
1S/C20H14F13NO5/c21-15(22,16(23,24)17(25,26)18(27,28)19(29,30)20(31,32)33)8-7-10-1-3-11(4-2-10)9-38-14(37)39-34-12(35)5-6-13(34)36/h1-4H,5-9H2
InChI Key
XLFQCGUSTBBBAK-UHFFFAOYSA-N
法的情報
Product of Fluorous Technologies, Inc. Use of this compound may be protected by U.S. patents 6,156,896; 5,859,247; 5,777,121 and 6,673,539.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
05656-VAR-F:
05656-1G-F:
05656-5G-F:
05656-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)