400115
40-0115
別名:
pH 4.01 バッファーキャリブレーション溶液
40-0115-5-500ML-J
¥3,910
在庫あり詳細
1 of 10
Sigma-Aldrich
40-0116
pH標準液
13-1640
塩酸
40-0117
40-0102
28-5890
硫酸
40-0104
24-4860
ヨウ化カリウム
21-1650
硝酸
40-0103
28-4230
硫酸ナトリウム
JCSS
100
available only in Japan
4.01 (25 °C)
environmentalfood and beveragesgeneral analyticalindustrial qcpharmaceutical
mixture
15-25°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
分析化学
標準物質
物理化学特性用標準物質
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
40-0115-5-500ML-J:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.
サポートが必要な場合は、お問い合わせください カスタマーサポート
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
1 of 3
28-3040
水酸化ナトリウム 溶液
Supelco
24079
SUPELCOWAX 10キャピラリーGCカラム
A9539
アガロース