Merck
791326
Sigma-Aldrich
酸化チタン(IV)、ブルッカイト
nanopowder, <100 nm, 99.99% trace metals basis
別名:
チタニア, ブルッカイト
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥14,600
¥14,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥14,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
TiO2
CAS番号:
分子量:
79.87
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
NACRES:
NA.23
¥14,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99.99% trace metals basis
フォーム
nanopowder
粒径
<100 nm
mp
1843 °C (lit.)
アプリケーション
酸化チタン(IV)の斜方晶多形である板チタン石は、光分解を始めとする分野[1]およびナノワイヤの合成に可能性を秘めています。[2]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
791326-BULK:
791326-VAR:
791326-5G:4548173926094
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yin;Shu;
Journal of Materials Chemistry, 15(6), 674-682 (2005)
Xiang-dong Meng;
Mat. Res. Bul., 39(14-15), 2163-2170 (2004)
Ting Cheng et al.
Acta biomaterialia, 54, 186-200 (2017-03-21)
Near-infrared (NIR) triggered chemical delivery allows on-demand release with the advantage of external tissue stimulation. Bioresorbable polyester poly-l-lactic acid (PLLA) was compounded with photoadditives of neat zinc oxide (ZnO) nanoparticles and 980→365nm LiYF Upconverting nanoparticles and zinc oxide nanorods were
資料
Continuous efficiency improvements in photovoltaic devices result from material advancements and manufacturing innovation.
光起電力デバイスの継続的な効率向上は、材料の進歩と製造技術革新によってもたらされます。
Among various ceramics, one-dimensional (1-D) piezoelectric ceramics have attracted significant scientific attention for use in energy harvesting.
環境発電およびセンシングにおけるPZTナノワイヤの応用の可能性と、二段階水熱法で作製したナノワイヤの詳細について論じます。
すべて表示