Merck
637254
Sigma-Aldrich
酸化チタン(IV)、アナターゼ
nanopowder, <25 nm particle size, 99.7% trace metals basis
別名:
二酸化チタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
TiO2
CAS番号:
分子量:
79.87
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99.7% trace metals basis
フォーム
nanopowder
表面積
45-55 m2/g
粒径
<25 nm
mp
1825 °C (lit.)
密度
3.9 g/mL at 25 °C (lit.)
かさ密度
0.04‑0.06 g/mL
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
O=[Ti]=O
InChI
1S/2O.Ti
InChI Key
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
当社の酸化チタン(IV)アナターゼナノパウダーは、粒子サイズが 25 nm 未満の二酸化チタンナノ粒子で構成された微細な白色粉末です。アナターゼは TiO2 の準安定多形であり、ルチル多形よりも硬く密度が低い。光学的には、アナターゼナノパウダーはルチル多形よりも屈折率が低く、紫外線の吸収が少なく、光触媒活性が高い。その結果、自己洗浄表面や太陽電池など、光触媒活性が求められる用途ではアナターゼが好まれることが多い。
アプリケーション
チタニアペーストは、セルフクリーニングガラスの透明コーティングに使用できます。低光散乱チタニア-アクリレートナノ化合物が報告されています。二酸化チタンおよびジ-(イソチオシアネート)-ビス-(2,2′-ビピリジル-4,4′-ジカルボキシレート)ルテニウム(II)を基礎とする太陽電池中の金属接点について研究が行われています。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
637254-100G:4548173944944
637254-VAR:
637254-50G:4548173944968
637254-500G:4548173944951
637254-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Saher Fatima et al.
Pharmaceutics, 13(10) (2021-10-24)
Multi-drug resistant (MDR) bacterial cells embedded in biofilm matrices can lead to the development of chronic cariogenesis. Here, we isolated and identified three Gram-positive MDR oral cocci, (1) SJM-04, (2) SJM-38, and (3) SJM-65, and characterized them morphologically, biochemically, and
Preparation of small particles of titanium (IV) oxide
Mohs CR and Klabunde KJ
Nanophase Materials, 260, 121-124 (1994)
Mojca Pavlin et al.
International journal of molecular sciences, 23(11) (2022-06-11)
Alongside physiochemical properties (PCP), it has been suggested that the protein corona of nanoparticles (NPs) plays a crucial role in the response of immune cells to NPs. However, due to the great variety of NPs, target cells, and exposure protocols
TiO2-Acrylate Nanocomposites Elaborated by UV-Curing with Tunable Properties.
Burunkova JA, et al.
Solid State Phenomena, 200, 173-177 (2013)
Cell cycle synchronization reveals greater G2/M-phase accumulation of lung epithelial cells exposed to titanium dioxide nanoparticles
Medina-Reyes, et al.
Environmental Science and Pollution Research International, 1-7 (2014)
資料
色素増感太陽電池研究の現状と課題について解説いただきました。
Dye-sensitized solar cells directly convert sunlight to electricity
カルバゾール系有機色素(MK色素)の分子設計やそれを用いた太陽電池の光電変換特性、耐久性などの詳細について紹介します。
Dye-sensitized solar cells (DSSCs) attract attention for high performance and potential low-cost production in solar energy.
すべて表示