Merck
254266
Sigma-Aldrich
Lead(II) telluride
greener alternative
99.998% trace metals basis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
PbTe
CAS番号:
分子量:
334.80
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99.998% trace metals basis
形状
crystals and lumps
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
905 °C (lit.)
密度
8.164 g/mL at 25 °C (lit.)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[Te]=[PbH2]
InChI
1S/Pb.Te
InChI Key
OCGWQDWYSQAFTO-UHFFFAOYSA-N
詳細
Lead telluride (PbTe) has a cubic rocksalt crystal structure which undergoes transition at high pressures to an orthorhombic structure.1 PbTe is a thermoelectric material, oxidation in air has been reported. 2
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
アプリケーション
Lead(II) telluride (PbTe) is a narrow bandgap semiconductor with good electrical properties. It is a thermoelectric material with thermal conductivity of ~2 Wm−1K−1 at 300 K, which can be used in thermoelectric power generation and energy conversion.
包装
Packaged in glass bottles
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 1A - STOT RE 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
254266-BULK:
254266-VAR:
254266-50G:4548173125121
254266-10G:4548173125114
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Microscopic mechanism of low thermal conductivity in lead telluride
Shiga T, et al.
Physical Review. B, Condensed Matter and Materials Physics, 85(15), 155203-155203 (2012)
The effects of the size and the doping concentration on the power factor of n-type lead telluride nanocrystals for thermoelectric energy conversion
Fang H, et al.
Nano Letters, 14(3), 1153-1157 (2014)
Lead telluride as a thermoelectric material for thermoelectric power generation
Dughaish ZH
Physica B: Condensed Matter, 322(1-2), 205-223 (2002)
Far infrared high-performance lead telluride-based photodetectors for space-born applications
Chesnokov SN, et al.
Infrared Physics &Technology, 35(1), 23-31 (1994)
資料
熱電材料は熱および電気エネルギーを相互に変換する特性を持つ固体材料であり、エネルギー変換効率向上のための技術として注目されています。シグマアルドリッチではさまざまな熱電物質、およびその前駆体材料を取り扱っております。
Thermoelectric materials comprise a wide range of solid compounds distinguished by their ability to convert thermal and electrical energy.
高遷移金属シリサイドの異方性熱電変換デバイスへの応用について紹介します。
Higher transition metal silicides are ideal for anisotropic thermoelectric conversion due to their Seebeck coefficient anisotropy and mechanical properties.