Come purificare DNA e RNA con i kit GenElute™-E che ricorrono a un’unica centrifugazione
I kit GenElute™-E per la purificazione di DNA e RNA con un’unica centrifugazione consentono di purificare rapidamente il DNA genomico (gDNA) da campioni di cellule mammifere, sangue e tessuti animali e vegetali. Sono disponibili anche kit di purificazione GenElute™-E per il clean-up di DNA e RNA. Il metodo della cromatografia negativa basato sull’esclusione dimensionale permette di purificare rapidamente gli acidi nucleici con un solo passaggio in centrifuga.
Dimostrazione del protocollo della tecnologia GenElute™-E con un'unica centrifugazione
Passaggi del protocollo GenElute™-E con un'unica centrifugazione
1. Lisi dei campioni
I campioni vengono lisati aggiungendo la miscela di proteasi SmartLyse™ seguita dalla soluzione di chiarificazione; quindi vengono centrifugati per chiarificare il lisato.
2. Preparazione delle colonnine
Le colonnine da centrifuga vengono passate su vortex, inserite in una provetta nuova da 2 mL e centrifugate a bassa velocità.
3. Purificazione di acidi nucleici
Il lisato chiarificato viene aggiunto alla colonnina da centrifuga e centrifugato per un minuto a bassa velocità per raccogliere l’acido nucleico purificato. Non è necessario alcun lavaggio perché le impurezze rimangono attaccate alla colonnina. Il DNA o l'RNA raccolto può essere usato immediatamente o mantenuto a 2-8 °C oppure a –20 °C per conservazioni più prolungate.
I kit GenElute™-E per la purificazione di DNA e di RNA con un’unica centrifugazione sono stati ottimizzati così da assicurare buone rese, concentrazioni elevate e alta purezza del DNA e dell’RNA che potranno, quindi, essere utilizzati in varie applicazioni a valle, tra cui PCR, qPCR, PCR multiplex, RT-PCR e sequenziamento massivo parallelo (NGS).
Kit GenElute™-E per la purificazione di DNA e di RNA e prodotti correlati
Network error: Failed to fetch