Merck
HomePurificazione delle proteineKit GenElute™-E per la purificazione del DNA e dell'RNA con un’unica centrifugazione per migliorare l’ecosostenibilità del laboratorio
Kit GenElute™-E per la purificazione del DNA e dell'RNA con un’unica centrifugazione per migliorare l’ecosostenibilità del laboratorio
Il metodo classico per la purificazione di DNA e RNA ricorre a colonnine contenenti membrane di silice per isolare l’acido nucleico da cellule, tessuti, sangue e altri tipi di campione. Il DNA o l'RNA si lega alla silice in presenza di alte concentrazioni di sali caotropici, come il cloridrato di guanidina. Questa procedura del tipo adsorbimento-lavaggio-eluizione richiede più lavaggi e centrifugazioni, oltre ad additivi chimici che possono influire negativamente sia sulla quantificazione dell’acido nucleico sia sulle procedure enzimatiche successive, come la PCR.
Oltre a fornire preparazioni di DNA e RNA di maggiore purezza in meno tempo, i kit GenElute™-E per la purificazione del DNA e dell'RNA con un’unica centrifugazione offrono numerosi vantaggi in termini di sostenibilità rispetto ai kit standard basati su silice.
  • Meno scarti: riduzione del 55% del consumo di plastica monouso, come provette e puntali per pipetta, rispetto ai kit basati su silice
  • Miglior fruibilità: sequenza operativa semplificata con meno passaggi
  • Imballaggi ecosostenibili: certificazione di gestione sostenibile delle foreste e più del 70% di materiale riciclato. Sacchetti compostabili a base di amido per i componenti dei kit
  • Smaltimento sicuro: nessuno scarto di liquidi pericolosi perché sono stati eliminati i passaggi di adsorbimento e lavaggio con sali caotropici ed etanolo
Richiedi un campione per provare la purificazione con il sistema GenElute™-E che ricorre a un’unica centrifugazione!
I kit GenElute™-E si basano sul principio della cromatografia negativa a esclusione dimensionale. Le impurezze, come sali, detergenti e solventi organici, vengono rimosse grazie alla centrifugazione su colonnina, mentre l’acido nucleico purificato si raccoglie nell’eluato: tutto con un unico passaggio in centrifuga. Questa pratica procedura velocizza significativamente la purificazione degli acidi nucleici nei campioni, con meno manipolazioni e meno rifiuti.
Soluzioni per la purificazione di DNA e RNA che migliorano l’ecosostenibilità del laboratorio
Con meno rifiuti di plastica e senza i pericolosi tamponi di adsorbimento e lavaggio, i kit GenElute™-E per la purificazione del DNA e dell'RNA costituiscono un’alternativa ecosostenibile alla purificazione basata sulla silice. I kit di purificazione GenElute™-E riducono sensibilmente la quantità sia dei componenti di plastica presenti in ogni kit sia di quelli consumati durante l’esecuzione del protocollo. Tutti i ripetitivi passaggi di adsorbimento e lavaggio associati alle procedure basate su silice sono stati eliminati; di conseguenza spariscono anche i sali caotropici e i solventi organici che richiedono uno smaltimento speciale. Il consumo di plastica può attestarsi al 55% in meno rispetto alle sequenze operative classiche basate sulla silice, il che si traduce in un risparmio in termini di spese di smaltimento e in un minor impatto ambientale.
Riduzione dei rifiuti grazie ai kit GenElute™-E per la purificazione di DNA e RNA
Chimica verde con i kit GenElute™-E per la purificazione di DNA e RNA
Siamo convinti che la chimica verde contribuirà a costruire un domani migliore. Con un catalogo che si arricchisce costantemente di alternative più ecologiche, oggi siamo in grado di offrire numerose opzioni per ridurre l’impatto ecologico della ricerca, con la stessa qualità ed efficacia, senza che i risultati vengano compromessi.
I nostri kit GenElute™-E sono in linea con due dei 12 principi della chimica verde, "Prevenzione" e "Progettazione di sostanze chimiche più sicure", perché evitano l’uso di sostanze liquide pericolose e riducono significativamente il consumo di plastica rispetto ai metodi convenzionali basati sulla silice. Per questo sono classificati come prodotti alternativi verdi nella categoria “Prodotti in linea con i 12 principi”.
Inoltre, i nostri kit GenElute™-E aderiscono ai principi del Piano SMASH per gli imballaggi da noi sviluppato per migliorare la sostenibilità attraverso meno imballaggi, più materiali sostenibili e massimizzazione del riciclo.