Marcatura e modificazione di proteine
Le proteine sono composte da catene polipeptidiche e le loro funzioni biologiche sono in buona parte determinate dal corretto ripiegamento, dalla dimensione e dal numero di gruppi funzionali reattivi presenti lungo tali catene. La capacità di introdurre delle modifiche in siti specifici delle proteine consente ai ricercatori di indagare su svariate proprietà e sulla funzione biologica globale delle proteine stesse. Le tecnologie di marcatura e di modifica delle proteine consistono nell'aggiunta di fluorofori, biotina e di altre piccole molecole che permettono di studiare le interazioni proteina-proteina, il corretto ripiegamento, la struttura complessiva e la funzione biologica delle proteine stesse.
Categorie in evidenza
Offriamo un’estesa gamma di amminoacidi, resine e reagenti di qualità impareggiabile, tra cui i prodotti Novabiochem® per sintesi di peptidi e chimica organica, ma anche prodotti customizzati.
Offriamo un esauriente assortimento di nanomateriali inorganici e metallici, nanoparticelle funzionalizzate e kit di nanomateriali per ogni necessità della ricerca
Un assortimento completo di colorazioni e coloranti in polvere certificati IVD e Biological Staining Commission da utilizzare con campioni clinici e di ricerca.
Scoprite i nostri building block per la degradazione di proteine ai fini della creazione di librerie di composti, come le molecole PROTAC®, da sottoporre a screening su cellule per identificare i più efficaci nella proteolisi mirata.
Marcatura fluorescente di proteine
La proteina fluorescente verde (GFP) che, dopo essere stata scoperta, ha visto un'ampia diffusione del suo impiego in studi biologici, rappresenta un efficace esempio di questa tecnologia. La GFP e le sue varianti hanno avuto un enorme impatto in numerosi campi di studio e nella comprensione dei processi biologici. Ad esempio, l'incorporazione di etichette fluorescenti (tag) sugli anticorpi consente la rilevazione e la quantificazione di complessi proteici nei tessuti con elevata specificità ed è ampiamente utilizzata nei complessi anticorpo-proteina in applicazioni quali l’ELISA e il western blot. Per contro, uno svantaggio significativo dell'utilizzo della GFP consiste nel fatto che la funzionalità di una proteina può venire alterata dall'incorporazione di tag proteici di queste dimensioni. Per evitare questo inconveniente, i ricercatori possono utilizzare tag fluorescenti più piccoli rispetto alla GFP, la biotina o, ancora, incorporare amminoacidi non naturali con funzionalità biortogonale.
Coniugazione di proteine con enzimi
L'incorporazione di enzimi o sonde specifiche è un altro metodo utilizzato dai ricercatori per marcare le proteine. Le coniugazioni enzima-proteina più comuni utilizzano la fosfatasi alcalina (AP) e la perossidasi di rafano (HRP). L'utilizzo di tecnologie di marcatura enzima-proteina offre numerosi vantaggi; esse, infatti, consentono l'amplificazione del segnale, la possibilità di ottenere segnali di diversa natura e la disponibilità di numerosi substrati tra cui scegliere per ciascun enzima. Per rilevare il segnale dell'attività dell'enzima legato alla proteina solitamente si fa ricorso a tecniche di misurazione della fluorescenza, della chemiluminescenza o colorimetriche. La varietà della natura di questi segnali consente di utilizzare la coniugazione con enzimi in applicazioni di immunoistochimica (IHC) o di immunofluorescenza (IF) nelle cellule e nei tessuti.
Tecnologie emergenti per la marcatura delle proteine
Nel campo della ricerca sulle malattie e della scoperta di nuovi farmaci, la tecnologia della degradazione proteica mirata costituisce un settore di studio all’avanguardia per identificare nuovi bersagli farmacologici e potenziali terapie. La tecnologia della proteolisi mirata mediata da chimera si avvale di molecole bifunzionali capaci di legarsi con un'estremità alla proteina bersaglio specifica della malattia e con l'altra a una ligasi E3 che eliminerà così la proteina indesiderata dalle cellule. La specificità di queste molecole verso un'ampia gamma di bersagli specifici di stati patologici, combinata alla capacità di indirizzarli verso la proteolisi sfruttando i normali sistemi di degradazione proteica delle cellule, le rende una potente tecnologia di marcatura delle proteine per la ricerca sulle malattie.
Fate una ricerca tra i numerosi documenti disponibili: schede tecniche, certificati e documentazione tecnica.
Articoli tecnici correlati
- Learn about the different types of phosphorylation, a vital cellular process that allows for energy storage by converting ADP to ATP. Compare oxidative phosphorylation and substrate level phosphorylation with helpful diagrams.
- Peptidoglycan structure: alternating GlcNAc and N-acetylmuramic acid cross-linked to peptides form the basic backbone.
- Peptide Modifications: N-Terminal, Internal, and C-Terminal
- Chromogenic and fluorogenic derivatives are invaluable tools for biochemistry, having numerous applications in enzymology, protein chemistry, immunology and histochemistry.
- Learn more about Mass Spectrometry or MS including what it is, what it is used for and how it works.
- Visualizza tutto (48)
Protocolli correlati
- This page how to remove GST tags by enzymatic cleavage using Cytiva products.
- This page shows coupling through the primary amine of a ligand with a NHS-activated Sepharose High Performance, NHS-activated Sepharose 4 Fast Flow and CNBr-activated Sepharose from Cytiva.
- This protocol shows how to remove histidine tags by enzymatic cleavage using Cytiva products.
- This page shows how to purify or remove biotin and biotinylated substances with Streptavidin Sepharose High Performance from Cytiva.
- Introduzione alla PAGE. Informazioni generali sulla SDS-PAGE e sul protocollo di separazione delle proteine in base alle loro dimensioni utilizzando un gel di poliacrilammide.
- Visualizza tutto (17)
Per consultare altri articoli e protocolli
Come possiamo aiutarvi
Per qualunque domanda, non esitate a inviare una richiesta di assistenza
o a chiamare il nostro Servizio Clienti:
Email [email protected]