Kit per patch test Millipore®: campionamento e analisi della contaminazione in situ
La contaminazione nei sistemi industriali
La contaminazione dei liquidi di esercizio e dei carburanti nei sistemi industriali può essere causa di usura e di danni evitabili alle attrezzature, con conseguenti tempi di fermo e costi di riparazione onerosi. Se è vero che i metodi per la verifica delle contaminazioni sono diversi, molti di essi per essere applicati richiedono l’impiego di attrezzatura di laboratorio. L’uso del kit per patch test Millipore® consente un’analisi rapida in situ dei campioni, fornendo così un veloce riscontro sullo stato del proprio sistema.
Analisi sul campo con il kit per patch test Millipore®.
Il kit per patch test Millipore® è una soluzione completa per il campionamento e l’analisi di fluidi idraulici idrocarburici, oli idraulici, sostanze chimiche in massa, acque di caldaia e oli lubrificanti. Questo sistema portatile consente una rivelazione affidabile della contaminazione mediante un’analisi colorimetrica sensibile.
Componenti del kit per patch test Millipore®
Nella valigetta che contiene il kit sono reperibili le istruzioni d’uso generali. Per dettagli specifici sulla procedura, raccomandiamo di consultare il metodo ufficiale di riferimento del caso. In più, nel kit sono incluse membrane a esteri misti di cellulosa (MCE) da 5,0 µm. Si prega di verificare che tali filtri siano compatibili con il metodo prescelto, i campioni e il solvente prescritto. Qualora necessario, sul nostro catalogo è possibile acquistare altre membrane.
Componente | Descrizione |
---|---|
A | Guida ai colori dei fluidi navali (per analisi colorimetrica) |
B | Piastre PetriSlide |
C | Pompa da vuoto portatile, acciaio inossidabile |
D | Filtri a membrana (MCE) MF-Millipore™, 5,0 µm, 47 mm |
E | Bottiglia per la raccolta del campione in PVC, 120 ml |
F | Filtri a membrana (MCE) MF-Millipore™, 5,0 µm, 25 mm |
G | Pinzette da filtro, acciaio inossidabile |
H | Bottiglia a spruzzetta per la dispensazione del solvente |
I | Portafiltri Swinnex con schermo di supporto per contropressione, 25 mm |
J | Unità portafiltri per patch test |
Come utilizzare il kit per patch test Millipore®
- Preparare la bottiglia a spruzzetta e il filtro per il solvente di risciacquo
Svitare le due sezioni del portafiltri Swinnex, lasciando lo schermo di supporto in acciaio inossidabile nella sezione superiore del portafiltri. Utilizzare le pinzette per centrare un filtro a disco da 25 mm bianco sul supporto in plastica perforata nella sezione inferiore del portafiltri. Riassemblare il portafiltri con lo schermo in acciaio inossidabile sopra il filtro. Rimuovere il cappuccio in plastica dal beccuccio della bottiglia a spruzzetta e innestare il portafiltri Swinnex da 25 mm. Riempire la bottiglia a spruzzetta con il solvente prescritto dal metodo utilizzato e richiudere la bottiglia a spruzzetta con il coperchio a vite. Quando la bottiglia a spruzzetta non viene usata, inserire il cappuccio del beccuccio per evitare fuoriuscite.
- Assemblare l’unità di filtrazione per l’analisi
Inserire l’estremità smussata delle pinzette nella fessura di apertura e fare leva sull’orlo del contenitore per rimuovere il gruppo portafiltro dal contenitore per la filtrazione sottovuoto. Estrarre dal contenitore il gruppo portafiltro, capovolgerlo e innestarlo sul contenitore, assicurandosi che poggi completamente sul bordo del contenitore sottostante. Rimuovere il cappuccio rosso dalla bottiglia a spruzzetta. Otturare il foro di ventilazione presente sul coperchio della bottiglia ed esercitare una pressione sulla stessa per lavare con il solvente le pareti interne dell’imbuto. Assicurarsi di utilizzare una quantità di solvente sufficiente a lavare tutti i contaminanti all’interno del contenitore.
- Installare il filtro per analisi e collegare la siringa della pompa a vuoto
Rimuovere l’imbuto dal portafiltri svitandolo in senso antiorario fino a che non sia completamente libero; sollevarlo e posarlo a lato. Utilizzare le pinzette per centrare un filtro a disco bianco da 47 mm sullo schermo di supporto a maglie metalliche. Rimettere in posizione l’imbuto e serrare l’anello blu per chiudere ermeticamente il filtro nel suo alloggiamento Rimuovere il cappuccio protettivo rosso dalla siringa della pompa a vuoto. Inserire saldamente l'adattatore di nylon presente all’estremità del tubo nero nel piccolo foro collocato lateralmente sulla base del portafiltri.
- Raccogliere il campione per l’analisi
Sciacquare l’interno della bottiglia per la raccolta del campione con del solvente filtrato dalla bottiglia a spruzzetta e sbarazzarsi poi del solvente utilizzato. Riempire la bottiglia per la raccolta del campione fino alla spalla con il liquido da analizzare e chiudere la bottiglia stringendo bene il tappo.
- Filtrare il campione da analizzare
Agitare delicatamente la bottiglia contenente il campione e vuotarne il contenuto versandolo sulle pareti dell’imbuto, distribuendolo in maniera omogenea sulla superficie del filtro. Fare il vuoto nel contenitore utilizzando il pistone della siringa fino a che il livello del liquido nell’imbuto non comincia ad abbassarsi. Riempire la bottiglia del campione per un terzo con altro solvente filtrato, ruotare la bottiglia accuratamente e versare il solvente nell’imbuto. Se necessario, adoperare nuovamente la siringa, evitando però che il livello del liquido raggiunga la superficie del filtro prima di eseguire l’ultimo risciacquo.
- Risciacquare e rimuovere il filtro
Una volta che il livello del campione raggiunge la strozzatura dell’imbuto, sciacquare la superficie interna dell’imbuto con la bottiglia a spruzzetta, evitando però che il getto di solvente colpisca direttamente il filtro. Una volta che tutto il liquido è passato attraverso il filtro, rimuovere l’imbuto e ispezionare la superficie del filtro. Se la zona centrale del filtro risulta viola, riposizionare l’imbuto e sciaquarne la superficie interna fino a che il liquido non raggiunga l’orlo del collo dell’imbuto. Ricorrere nuovamente alla siringa per far scorrere tutto il liquido attraverso il filtro. Rimuovere quindi il filtro per l’analisi con le pinzette e collocarlo faccia in alto sulla piastra PetriSlide. Lasciare che il filtro si asciughi all’aria completamente prima di chiudere la piastra PetriSlide con il proprio coperchio.
- Analizzare i campioni
Se il metodo prescelto richiede un’analisi colorimetrica, utilizzare la guida ai colori per determinare il livello di contaminante. Se il metodo richiede un’analisi gravimetrica o un’analisi microscopica, etichettare la PetriSlide e inviarla al laboratorio di riferimento.
Network error: Failed to fetch