HPLC Analysis of Sugars on SUPELCOGEL™ Ca
Materiali
Colonna analitica
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Colonna HPLC SUPELCOGEL™ Ca, con legami crociati al 6%
9 μm particle size, L × I.D. 30 cm × 7.8 mmCONDITIONS
column
SUPELCOGEL Ca, 30 cm × 7.8 mm I.D., 9 μm particles (59305-U)
mobile phase
water
flow rate
1.5 mL/min
column temp.
80 °C
detector
RI
injection
10 μL, 2.5 mg/mL each analyte in water
Descrizione
Note legali
SUPELCOGEL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC