USP Analysis of Actos (Pioglitazone) using Ascentis® Express C18
Materiali
Colonna analitica
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Componente della fase mobile
column
Ascentis® Express C18, 15 cm x 4.6 mm, 5 μm particles (50537-U)
mobile phase
[A] 100 mM ammonium acetate; [B] acetonitrile; [C] acetic acid; (55:45:2, A:B:C)
flow rate
0.7 mL/min
pressure
1160 psi (80 bar)
column temp.
25 °C
detector
UV, 269 nm
injection
20 μL
sample
pioglitazone 50 μg/mL, benzophenone 13 μg/mL in mobile phase