Merck
LC/MS Analysis of 25-Hydroxyvitam D3 and 25-Hydroxyvitamin D2 on Ascentis® Express C18
LC/MS Analysis of 25-Hydroxyvitam D3 and 25-Hydroxyvitamin D2 on Ascentis® Express C18 application for HPLC
Materiali
Colonna analitica
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Colonna per HPLC Ascentis® Express C18, 2,7 μm
2.7 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 2.1 mm
Standard
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
25-Hydroxycholecalciferol
≥98% (HPLC)
25-Hydroxyvitamin D2
≥95.0% (HPLC)
CONDITIONS
column
Ascentis Express C18, 5 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53822-U)
mobile phase
[A] 10mM ammonium formate in water; [B] 10mM ammonium formate in acetonitrile; (32:68, A:B)
flow rate
0.4 mL/min
pressure
1711 psi (118 bar)
column temp.
35 °C
detector
ESI(+)
injection
2 μL
sample
10 μg/mL in 25:75, water:methanol