V900500
Agar
Vetec™, reagent grade, suitable for microbiology
Sinonimo/i:
Agar-agar, Gum agar
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reagent grade
Sterilità
non-sterile
Nome Commerciale
Vetec™
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Condizioni di stoccaggio
(Tightly closed)
pH
5-8 (1.5% in solution)
applicazioni
microbiology
InChI
1S/C14H24O9/c1-5-8(16)13-11(7(21-5)4-20-13)23-14-10(18)12(19-2)9(17)6(3-15)22-14/h5-18H,3-4H2,1-2H3/t5?,6-,7?,8-,9+,10-,11?,12+,13+,14?/m1/s1
GYYDPBCUIJTIBM-DYOGSRDZSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1