V900477
HEPES
99.5%, crystalline powder, reagent grade, Vetec™
Sinonimo/i:
Acido 4-(2-idrossietil)piperazina-1-etansolfonico, N-(2-idrossietil)piperazina-N′-(acido 2-etansolfonico)
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
HEPES, Vetec™, reagent grade, 99.5%
Grado
reagent grade
Nome Commerciale
Vetec™
Saggio
99.5%
Stato
crystalline powder
pH
5.0-6.5 (25 °C, 238 g/L)
Intervallo di pH utile
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
Solubilità
water: 500 mg/mL, clear, colorless
Stringa SMILE
OCCN1CCN(CC1)CCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14/h11H,1-8H2,(H,12,13,14)
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?