V900316
6-Benzylaminopurine
Vetec™, reagent grade, 98%
Sinonimo/i:
6-BAP, BA, N6-Benzyladenine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reagent grade
Nome Commerciale
Vetec™
Saggio
98%
applicazioni
agriculture
Stringa SMILE
C(Nc1ncnc2nc[nH]c12)c3ccccc3
InChI
1S/C12H11N5/c1-2-4-9(5-3-1)6-13-11-10-12(15-7-14-10)17-8-16-11/h1-5,7-8H,6H2,(H2,13,14,15,16,17)
NWBJYWHLCVSVIJ-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)