V900266
Cloruro di calcio
Vetec™, reagent grade, 96%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reagent grade
Tensione di vapore
0.01 hPa ( 20 °C)
0.01 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
Vetec™
Saggio
96%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
772 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Cl-].[Cl-].[Ca++]
InChI
1S/Ca.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1