V900212
Sodium acetate
Vetec™, reagent grade, 98%
Sinonimo/i:
Acetic acid sodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reagent grade
Nome Commerciale
Vetec™
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Temp. autoaccensione
1112 °F
pH
8.5-9.9 (25 °C, 246 g/L)
pKa
4.76 (acetic acid)
Punto di fusione
>300 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
>482.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 250 °C - closed cup