V800434
Sodio citrato tribasico
AR, ≥99%
Sinonimo/i:
Acido citrico, Trisodio citrato
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
AR
Nome Commerciale
Vetec™
Saggio
≥99%
Forma fisica
powder, crystals or granules
pH
7.5-9.0 (5% in water)
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Cationi in tracce
Fe: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Stringa SMILE
O.O.[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3Na.2H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;2*1H2/q;3*+1;;/p-3
NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
WGK 1