V800362
Sodium acetate
suitable for HPLC, ≥99.5%
Sinonimo/i:
Acetic acid sodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
Vetec™
Saggio
≥99.5%
Forma fisica
solid
Temp. autoaccensione
1112 °F
tecniche
HPLC: suitable
pKa
4.76 (acetic acid)
Punto di fusione
>300 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
WGK 1