908959
Sodium acetate
Redi-Dri™, free-flowing, anhydrous, ReagentPlus®, ≥99.0%
Sinonimo/i:
Acetic acid sodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Redi-Dri™
Saggio
≥99.0%
Stato
solid
Temp. autoaccensione
1112 °F
Qualità
free-flowing
pKa
4.76 (acetic acid)
Punto di fusione
>300 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.