V800321
Idrossido di potassio
LR, flakes, ≥85%
Sinonimo/i:
Soda caustica
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
LR
Tensione di vapore
1 mmHg ( 719 °C)
Nome Commerciale
Vetec™
Saggio
≥85%
Forma fisica
flakes
pH
~13.5 (25 °C, 5.6 g/L)
Punto di fusione
361 °C (lit.)
Solubilità
H2O: soluble 1120 g/L
Anioni in tracce
carbonate (CO32-): ≤2.0%
Stringa SMILE
[OH-].[K+]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1