V800319
Potassium ferricyanide(III)
LR, ≥97%
Sinonimo/i:
Potassium hexacyanoferrate(III), Red prussiate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
LR
Nome Commerciale
Vetec™
Saggio
≥97%
Stato
crystalline
pH
6.0-9.0 (25 °C, 329 g/L)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.05%
hexacyanoferrate(III) ([Fe(CN)6]3-): <0.15%
Stringa SMILE
[K+].[K+].[K+].N#C[Fe-3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/6CN.Fe.3K/c6*1-2;;;;/q;;;;;;-3;3*+1
MIMJFNVDBPUTPB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- In the preparation of RAFT agent (used in RAFT polymerization) named 4-cyanopentanoic acid diselenobenzoate (RAFT-Se).[3]
- As an oxidant in chemiluminescence reaction of anti-hypertensive drugs.[4]
- As a component of the electrolyte solution for the cyclic voltammetry studies of phospholipid bilayers.[5]
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)