Documenti fondamentali
V800302
Sigma-Aldrich
Rosso fenolo
powder
Sinonimo/i:
Fenolsolfonftaleina
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H13NaO5S
Numero CAS:
Peso molecolare:
376.36
Beilstein:
6260026
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome Commerciale
Vetec
Stato
powder
visual transition interval
6.8-8.2, yellow to red
Punto di fusione
285 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Na+].Oc1ccc(cc1)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4ccc([O-])cc4
InChI
1S/C19H14O5S.Na/c20-15-9-5-13(6-10-15)19(14-7-11-16(21)12-8-14)17-3-1-2-4-18(17)25(22,23)24-19;/h1-12,20-21H;/q;+1/p-1
HKHYOKBQJILTEI-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Adatto all′uso come indicatore del pH.
Note legali
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)