Documenti fondamentali
V800234
Sigma-Aldrich
Lead(IV) oxide
LR, ≥94%
Sinonimo/i:
Lead (su)peroxide, Lead dioxide, Lead peroxide
About This Item
Formula condensata:
PbO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
239.20
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
LR
Nome Commerciale
Vetec
Saggio
≥94%
Stato
powder
Stringa SMILE
O=[Pb]=O
InChI
1S/2O.Pb
YADSGOSSYOOKMP-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Ox. Sol. 3 - Repr. 1A - STOT RE 2
Organi bersaglio
Blood,Central nervous system,Immune system,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)