V800055
Solfato d′ammonio
AR
Sinonimo/i:
Mascagnite
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
AR
Nome Commerciale
Vetec™
Saggio
≥99.0% anhydrous basis (by NaOH, titration)
Forma fisica
crystalline powder
pH
5-6 (25 °C, 132 g/L)
Punto di fusione
>280 °C (dec.) (lit.)
Densità
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.005%
Cationi in tracce
Fe: ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤0.002%
Stringa SMILE
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1