V800045
Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate
AR, ≥99%
Sinonimo/i:
Ammonium ferric sulfate dodecahydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
AR
Nome Commerciale
Vetec™
Saggio
≥99%
Stato
crystalline powder
Punto di fusione
39-41 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.0005%
Cationi in tracce
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
Na: ≤0.01%
heavy metals (as Pb): ≤0.002%
Stringa SMILE
N.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Fe+3].OS([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Fe.H3N.2H2O4S.12H2O/c;;2*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;1H3;2*(H2,1,2,3,4);12*1H2/q+3;;;;;;;;;;;;;;;/p-3
LCPUDZUWZDSKMX-UHFFFAOYSA-K
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)