1724306
USP
Zalcitabine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2′,3′-Dideoxycytidine, ddC
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
zalcitabine
Produttore/marchio commerciale
USP
Punto di fusione
217-218 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]2CC[C@@H](CO)O2
InChI
1S/C9H13N3O3/c10-7-3-4-12(9(14)11-7)8-2-1-6(5-13)15-8/h3-4,6,8,13H,1-2,5H2,(H2,10,11,14)/t6-,8+/m0/s1
WREGKURFCTUGRC-POYBYMJQSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici