Vai a
79760
Ftaldialdeide
suitable for fluorescence, ≥99.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
Dicarbossaldeide o-ftalica, o-ftalaldeide, Benzene-1,2-dicarbossaldeide, OPA
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
54,70 €
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
175,00 €
50 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
593,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H6O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
134.13
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-402-2
Beilstein/REAXYS Number:
878317
MDL number:
Assay:
≥99.0% (HPLC)
Form:
solid
54,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
form
solid
mol wt
134.13 g/mol
concentration
≤100% (o-phthaldialdehyde)
impurities
≤0.5% phthalic acid
color
white to light yellow
bp
83 °C/1.067 hPa
mp
54-56 °C
solubility
ethanol: 0.5 g/10 mL, clear, colorless to greenish-yellow, water: 37.7 g/L at 20 °C (OECD Test Guideline 105)
density
1.13 g/cm3 at 20 °C
fluorescence
λex 334 nm; λem 455 nm (Thiol Adduct), λex 340 nm; λem 450 nm in reaction buffer (with glycine)
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=Cc1ccccc1C=O
InChI
1S/C8H6O2/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h1-6H
InChI key
ZWLUXSQADUDCSB-UHFFFAOYSA-N
General description
Phthaldialdehyde, also known as o-Phthalaldehyde or OPA, is a pre-column (HPLC) derivatization reagent. OPA reacts with primary amino acids (AA) except cystine to form highly fluorescent adducts. The fluorescence of the derivatives is monitored at excitation and emission wavelengths of 345nm and 455nm, respectively. The HPLC technique efficiently separates the OPA-AA derivatives.[1]
Application
Phthaldialdehyde or OPA determines amino acids in proteins from animal tissue and food samples. Quantification of amino acids adducts of tyramine and phenylethylamine produced by lactic acid bacteria used OPA as the pre-column derivative reagent for HPLC.[2] Intracellular forms of glutathione (GSH/GSSG) are investigated using o-Phthalaldehyde as the pre-column fluorescent agent.[3]
Biochem/physiol Actions
La ftaldialdeide può essere utilizzata nelle separazioni HPLC per la derivatizzazione pre-colonna degli amminoacidi. Può anche essere impiegata per le misurazioni mediante citometria a flusso dei gruppi tiolici delle proteine.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
P0657P1378P7914
Ftaldialdeide suitable for fluorescence, ≥99.0% (HPLC)
Sigma-Aldrich
79760
Ftaldialdeide
Ftaldialdeide suitable for HPLC fluorimetric detection of amino acids, ≥99% (HPLC), powder or crystals
Sigma-Aldrich
P0657
Ftaldialdeide
Ftaldialdeide ≥97% (HPLC), powder or crystals
Sigma-Aldrich
P1378
Ftaldialdeide
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
-
solubility
ethanol: 0.5 g/10 mL, clear, colorless to greenish-yellow, water: 37.7 g/L at 20 °C (OECD Test Guideline 105)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
density
1.13 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
-
mp
54-56 °C
mp
55-58 °C
mp
55-58 °C
mp
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ftaldialdeide
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
269.6 °F - closed cup
flash_point_c
132 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)