1706698
USP
Urea
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Carbamide, Carbonildiamide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
urea
Produttore/marchio commerciale
USP
Punto di fusione
132-135 °C (lit.)
Densità
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Urea C 13
- Urea Compounded Irrigation
- Fluorouracil Cream
- Allantoin
- Fluorouracil
Risultati analitici
WGK 1