Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
250 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 93,10 € |
Informazioni su questo articolo
93,10 €
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
10.8 (vs air)
vapor pressure
0.16 mmHg ( 150 °C)
autoignition temp.
450 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.54 (lit.)
density
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C19H20O4/c1-2-3-13-22-18(20)16-11-7-8-12-17(16)19(21)23-14-15-9-5-4-6-10-15/h4-12H,2-3,13-14H2,1H3
InChI key
IRIAEXORFWYRCZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| application(s) cleaning products | application(s) - | application(s) cleaning products | application(s) cleaning products |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable |
| format neat | format - | format neat | format neat |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| grade analytical standard | grade - | grade certified reference material, TraceCERT® | grade analytical standard |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzyl butyl phthalate
signalword
Danger
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113.0 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - ED HH 1 - Repr. 1B
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
85-68-7
85-68-7
85-68-7
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?