Sulfaquinoxaline, product 1635206, has not been tested to be suitable for HPLC-MS-MS. Product 1635206 is used as a USP Reference Standard (no purity listed).
1635206
USP
Sulfaquinoxaline
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
4-Amino-N-(2-quinoxalinyl)benzenesulfonamide, Sulfaquinoxalin
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
sulfaquinoxaline
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2cnc3ccccc3n2
InChI
1S/C14H12N4O2S/c15-10-5-7-11(8-6-10)21(19,20)18-14-9-16-12-3-1-2-4-13(12)17-14/h1-9H,15H2,(H,17,18)
NHZLNPMOSADWGC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Sulfaquinoxaline Oral Solution
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
-
Good morning. I would like to know if this standard is suitable for use in hplc-ms-ms and the degree of purity of the analyte
1 risposta-