1612540
USP
Sevoflurane
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(Fluoromethyl 2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethyl ether), 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(fluoromethoxy)propane
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
sevoflurane
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C4H3F7O/c5-1-12-2(3(6,7)8)4(9,10)11/h2H,1H2
DFEYYRMXOJXZRJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Also used to prepare standard and control standard solutions by using gas chromatography in conjunction with a flame ionization detector (GC-FID) during impurity analysis of sevoflurane.
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3