Vai a
1171900
USP
Desflurane
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2-(Difluoromethoxy)-1,1,1,2-tetrafluoroethane, Difluoromethyl 1,2,2,2-tetrafluoroethyl ether
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H2F6O
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.04
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Il prodotto 1171900 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
desflurane
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
FC(F)(F)C(F)OC(F)F
InChI
1S/C3H2F6O/c4-1(3(7,8)9)10-2(5)6/h1-2H
InChI key
DPYMFVXJLLWWEU-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Desflurane USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
flash_point_f
>200.0 °F
flash_point_c
> 93.33 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)