Product No. 1606015, is manufactured by the United States Pharmacopoeia, and the "Material Origin" for each lot, is listed on the relevant USP webpage:
https://store.usp.org/product/1606015
1606015
USP
Rosuvastatin Calcium
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Scegli un formato
1.330,00 €
Scegli un formato
About This Item
1.330,00 €
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
rosuvastatin
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
- Rosuvastatin Tablets
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
-
Hi, Is 1606015 (rosuvastatin calcium) a fully synthetic product? Thanks, Anna
1 risposta-