Y0002150
Rosuvastatin for peak identification
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Rosuvastatin
Livello qualitativo
Famiglia di API
rosuvastatin
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Fc1ccc(cc1)c2nc(nc(c2\C=C\[C@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)O)C(C)C)N([S](=O)(=O)C)C
InChI
1S/C22H28FN3O6S/c1-13(2)20-18(10-9-16(27)11-17(28)12-19(29)30)21(14-5-7-15(23)8-6-14)25-22(24-20)26(3)33(4,31)32/h5-10,13,16-17,27-28H,11-12H2,1-4H3,(H,29,30)/b10-9+/t16-,17+/m0/s1
BPRHUIZQVSMCRT-YXWZHEERSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)