1604847
USP
Rivastigmine tartrate R-isomer
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(R)-Rivastigmine tartrate, (R)-3-[1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl ethylmethylcarbamate hydrogen tartrate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
rivastigmine
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N([C@H](C)c1cc(ccc1)OC(=O)N(CC)C)(C)C
InChI
1S/C14H22N2O2/c1-6-16(5)14(17)18-13-9-7-8-12(10-13)11(2)15(3)4/h7-11H,6H2,1-5H3/t11-/m1/s1
XSVMFMHYUFZWBK-LLVKDONJSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
- Rivastigmine
- Rivastigmine Tartrate
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)