1592715
USP
Quetiapine System Suitability
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Scegli un formato
1.390,00 €
Scegli un formato
About This Item
1.390,00 €
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
quetiapine
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Also, for use with USP monographs such as:
- Quetiapine Fumarate
- Quetiapine Tablets
- Quetiapine Extended-Release Tablets
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)