Documenti
1457855
USP
Composto A correlato a nebivololo
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
1-(6-fluorocroman-2-il)-2-{[2-(6-fluorocroman-2-il)-2-idrossietil]ammino}etanolo cloridrato, miscela di isomeri
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H25F2NO4 · HCl
Peso molecolare:
441.90
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
nebivolol
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Questo prodotto è fornito come consegnato e specificato dalla farmacopea di emissione. Tutte le informazioni fornite a supporto di questo prodotto, inclusi gli MSDS e qualsiasi altro opuscolo informativo, sono state sviluppate e pubblicate con il consenso dell′autorità della farmacopea di emissione.
Per ulteriori informazioni e assistenza, visitare il sito web della farmacopea di emissione.
Una miscela di (S)-1-[(R)-6-fluorocromano-2-il]-2-({(R)-2-[(S)-6-fluorocromano-2-il]-2-idrossietil}amino)etanolo cloridrato, (R,1S,1′S)-2,2′-azanediilbis{1-[(R)-6-fluorocromano-2-il]etanolo}
Applicazioni
Composto A correlato al nebivololo standard di riferimento USP, per test e saggi di qualità specificati secondo quanto dettagliato nei relativi compendi USP
Inoltre, da utilizzare secondo quanto descritto nelle monografie USP quali “Nebivololo cloridrato”.
Risultati analitici
Questi prodotti sono destinati esclusivamente a prove sperimentali e analisi. Non possono essere somministrati a persone o animali e non possono essere usati come mezzi per diagnosticare, trattare e curare malattie di alcun genere.  ​
Altre note
Le vendite potrebbero essere soggette a restrizioni.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3