1561507
USP
Primaquine phosphate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Primaquine bisphosphate, 8-(4-Amino-1-methylbutylamino)-6-methoxyquinoline diphosphate salt, Primaquine diphosphate salt
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
primaquine
Produttore/marchio commerciale
USP
Punto di fusione
205-206 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O.COc1cc(NC(C)CCCN)c2ncccc2c1
InChI
1S/C15H21N3O.2H3O4P/c1-11(5-3-7-16)18-14-10-13(19-2)9-12-6-4-8-17-15(12)14;2*1-5(2,3)4/h4,6,8-11,18H,3,5,7,16H2,1-2H3;2*(H3,1,2,3,4)
GJOHLWZHWQUKAU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Also, for use with USP monograph such as Primaquine Phosphate Tablets.
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Muta. 2 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)