Vai a
SML0396
Tafenoquine succinate
≥95% (HPLC), primaquine analog, powder
Offerta disponibile
Sinonimo/i:
N-[2,6-Dimethoxy-4-methyl-5-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]quinolin-8-yl]pentane-1,4-diamine, SB-252263, WR 238605
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Spendi 500 € — Risparmia 5%; Spendi 800 € — Risparmia 10%; Spendi 1700 € — Risparmia 15%*
Accedi per verificare l'idoneità. Acquista Prodotti
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
89,50 €
50 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
363,00 €
308,55 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H28F3N3O3 · C4H6O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
581.58
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
89,50 €
Risparmia Fino a 15%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Tafenoquine succinate, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL (clear solution)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CCC(O)=O.COc1cc(C)c2c(Oc3cccc(c3)C(F)(F)F)c(OC)cc(NC(C)CCCN)c2n1
InChI
1S/C24H28F3N3O3.C4H6O4/c1-14-11-20(32-4)30-22-18(29-15(2)7-6-10-28)13-19(31-3)23(21(14)22)33-17-9-5-8-16(12-17)24(25,26)27;5-3(6)1-2-4(7)8/h5,8-9,11-13,15,29H,6-7,10,28H2,1-4H3;1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
InChI key
CQBKFGJRAOXYIP-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Tafenoquine is an antimalarial primaquine analog being investigated to treat and prevent Plasmodium vivax infections. It can eliminate both blood and liver stages of Plasmodium vivax. Tafenoquine has also been tested as a therapy for leishmaniasis.
Tafenoquine is an antimalarial.
Tafenoquine has been generally generated for oral administration and drug absorption increases when taken along with food. It is known to possess a longer half life.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML2656T3955SML1694
TSQ ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2656
TSQ
TNP ≥95% (HPLC)
Sigma-Aldrich
T3955
TNP
TVB-3166 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1694
TVB-3166
description
≥95% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
solubility
DMSO: 5 mg/mL (clear solution)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)