1517006
USP
Phenelzine sulfate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Phenelzine sulfate salt, Phenelzine hydrogen sulphate
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
phenelzine
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
NNCCC1=CC=CC=C1.OS(=O)(O)=O
InChI
1S/C8H12N2.H2O4S/c9-10-7-6-8-4-2-1-3-5-8;1-5(2,3)4/h1-5,10H,6-7,9H2;(H2,1,2,3,4)
RXBKMJIPNDOHFR-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... MAOA(4128) , MAOB(4129)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)