Documenti fondamentali
1494240
USP
Pancuronium bromide Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
1,1′-(3α-Acetoxy-17β-hydroxy-5α-androstane-2β,16β-ylene)bis(1-methylpiperidinium) dibromide
Scegli un formato
15 MG
1.060,00 €
1.060,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
15 MG
1.060,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C33H58Br2N2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
690.63
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
1.060,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
pancuronium 
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Br-].[Br-].[N+]6(CCCCC6)([C@@H]1[C@H](C[C@H]2[C@@](C3C(C4[C@@](C(C(C4)[N+]5(CCCCC5)C)O)(CC3)C)CC2)(C1)C)OC(=O)C)C
InChI
1S/C33H58N2O3.2BrH/c1-23(36)38-30-20-24-12-13-25-26(33(24,3)22-29(30)35(5)18-10-7-11-19-35)14-15-32(2)27(25)21-28(31(32)37)34(4)16-8-6-9-17-34;;/h24-31,37H,6-22H2,1-5H3;2*1H/q+2;;/p-2/t24-,25?,26?,27?,28?,29-,30-,31?,32-,33-;;/m0../s1
SUKULMJPMHYWKC-ASCUVKKQSA-L
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Pancuronium bromide Related Compound C USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Pancuronium Bromide
  • Pancuronium Bromide Injection
Risultati analitici
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Altre note
Sales restrictions may apply.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)