Documenti fondamentali
1479202
USP
Gamma-Oryzanol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
[(1S,3R,6S,8R,11S,12S,15R,16R)-7,7,12,16-tetramethyl-15-[(2R)-6-methylhept-5-en-2-yl]-6-pentacyclo[9.7.0.01,3.03,8.012,16]octadecanyl] (E)-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)prop-2-enoate
Scegli un formato
50 MG
393,00 €
393,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
393,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C40H58O4
Peso molecolare:
602.89
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
393,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Famiglia di API
gamma-oryzanol
Confezionamento
pkg of 50 mg
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Applicazioni
Gamma-Oryzanol USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Risultati analitici
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Altre note
Sales restrictions may apply.
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. Gamma-Oryzanolの現行LOTの含量と乾燥減量を教えてください。
    1 risposta
    1. This item is a product of the USP. The loss on drying is not a recorded test specification on the Supplier's Certificate of Analysis. Please use the link below to access documentation from the Supplier: https://store.usp.org/search?search_api_fulltext=1479202.