1430349
USP
Methyl linolenate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Linolenic acid methyl ester, Methyl cis,cis,cis-9,12,15-octadecatrienoate
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
methyl linolenate
Produttore/marchio commerciale
USP
Indice di rifrazione
n20/D 1.470 (lit.)
P. ebollizione
182 °C/3 mmHg (lit.)
Densità
0.895 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H32O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h4-5,7-8,10-11H,3,6,9,12-18H2,1-2H3/b5-4-,8-7-,11-10-
DVWSXZIHSUZZKJ-YSTUJMKBSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
- Borage Seed Oil Capsules
- Evening Primrose Oil Capsules
- Flax Seed Oil Capsules
- Powdered Saw Palmetto
- Saw Palmetto
- Saw Palmetto Capsules
- Saw Palmetto Extract
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Separation of Methyl decanoate; Methyl dodecanoate; Methyl myristate; Methyl palmitate; Methyl caprylate; Methyl oleate; Methyl linoleate; Methyl linolenate; Methyl stearate