1379060
USP
Mefloquine Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(αS)-α-[(2S)-2-Piperidinyl]-2,8-bis(trifluoromethyl)-4-quinolinemethanol monohydrochloride, threo-Mefloquine hydrochloride
Scegli un formato
1.110,00 €
Scegli un formato
About This Item
1.110,00 €
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
mefloquine
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1nc2c(c(c1)[C@H](O)[C@H]3NCCCC3)cccc2C(F)(F)F
InChI
1S/C17H16F6N2O/c18-16(19,20)11-5-3-4-9-10(15(26)12-6-1-2-7-24-12)8-13(17(21,22)23)25-14(9)11/h3-5,8,12,15,24,26H,1-2,6-7H2/t12-,15-/m0/s1
XEEQGYMUWCZPDN-WFASDCNBSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)