1353102
USP
Diluted Isosorbide Mononitrate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
1,4:3,6-Dianhydro-D-glucitol 5-nitrate in lactose
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
isosorbide
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Descrizione generale
Applicazioni
Also, for use with USP monographs such as:
- Isosorbide Mononitrate Extended-Release Tablets
- Isosorbide Mononitrate Tablets
- Isosorbide Dinitrate Extended-Release Tablets
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)