1348907
USP
Isoflupredone acetate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
9α-Fluoroprednisolone 21-acetate, (11β)-21-(Acetyloxy)-9-fluoro-11,17-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
isoflupredone
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
F[C@@]21[C@H]([C@H]4[C@@]([C@@](CC4)(O)C(=O)COC(=O)C)(C[C@@H]2O)C)CCC3=CC(=O)C=C[C@@]31C
InChI
1S/C23H29FO6/c1-13(25)30-12-19(28)22(29)9-7-16-17-5-4-14-10-15(26)6-8-20(14,2)23(17,24)18(27)11-21(16,22)3/h6,8,10,16-18,27,29H,4-5,7,9,11-12H2,1-3H3/t16-,17-,18-,20-,21-,22-,23-/m0/s1
ZOCUOMKMBMEYQV-GSLJADNHSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
- Isoflupredone Acetate Injectable Suspension
- Neomycin Sulfate, Isoflupredone Acetate, and Tetracaine Hydrochloride Ointment
- Neomycin Sulfate, Isoflupredone Acetate, and Tetracaine Hydrochloride Topical Powder
Risultati analitici
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)