1348601
USP
Red Clover Aerial Parts Isoflavone Aglycones Dry Extract
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Prodotti consigliati
Famiglia di API
red clover
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)