Documenti fondamentali
1304377
USP
Hesperidin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(RS)-5-Hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-4-oxo-3,4-dihydro-2H-chromen-7-yl 6-O-(α-L-rhamnopyranosyl)-β-D-glucopyranoside
Scegli un formato
200 MG
344,00 €
344,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
200 MG
344,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C28H34O15
Numero CAS:
Peso molecolare:
610.56
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
344,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
hesperidin
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Hesperidin USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Pummelo Peel
  • Pummelo Peel Flavonoids Dry Extract
  • Pummelo Peel Powder
  • Tangerine Peel
  • Tangerine Peel Dry Extract
  • Tangerine Peel Powder
Risultati analitici
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Altre note
Sales restrictions may apply.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
USP
USP
1349670
Isonaringin
Hesperetin ≥95%
Sigma-Aldrich
W431300
Hesperetin
Linarin phyproof® Reference Substance
PHL80822
Linarin
Rutin trihydrate United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1606503
Rutin trihydrate
Naringenin natural (US), 98%
Sigma-Aldrich
W530098
Naringenin
Naringin ≥95% (HPLC)
Sigma-Aldrich
71162
Naringin