Documenti fondamentali
1298208
USP
Grape Seeds Oligomeric Proanthocyanidins
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Scegli un formato
500 MG
369,00 €
369,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
369,00 €
About This Item
Numero CAS:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
369,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
proanthocyanidins
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Grape Seeds Oligomeric Proanthocyanidins USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Risultati analitici
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Altre note
Sales restrictions may apply.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. Bonjour Madame, Monsieur, Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me donner plus de renseignement sur la composition en dimer, trimer,…du produit : Grape Seeds Oligomeric Proanthocyanidins (1298208-500MG).
    1 risposta
    1. This item is a product of the United States Pharmacopeia. The supplier product information may be reviewed at the link below:
      https://store.usp.org/product/1298208.
      Please see the following link to review a recent supplier Certificate of Analysis:
      https://static.usp.org/pdf/EN/referenceStandards/certificates/1298208-F1I066.pdf